(S)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450161-1G PC450161-5G
APOSPC450161-1GEA 359 EUR
APOSPC450161-1G APOSPC450161-5G
(S)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
(S)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09863749
CAS nummer: 126534-40-5