6-Chloro-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450163-1G PC450163-5G
APOSPC450163-1GEA 239 EUR
APOSPC450163-1G APOSPC450163-5G
6-Chloro-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Chloro-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₃ClF₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01658447
CAS nummer: 89426-96-0