2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450170-1G PC450170-5G
APOSPC450170-1GEA 206 EUR
APOSPC450170-1G APOSPC450170-5G
2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₁₃H₉FN₂
MW: 212.222 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01086283
CAS nummer: 321-51-7