1-Allyl-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450171-1G PC450171-250MG
APOSPC450171-1GEA 336 EUR
APOSPC450171-1G APOSPC450171-250MG
1-Allyl-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
1-Allyl-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formule: C₁₁H₉F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02102641
CAS nummer: 139591-03-0