2,4,6-Tris(perfluoropentyl)-s-triazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450174-1G PC450174-250MG
APOSPC450174-1GEA 648 EUR
APOSPC450174-1G APOSPC450174-250MG
2,4,6-Tris(perfluoropentyl)-s-triazine
2,4,6-Tris(perfluoropentyl)-s-triazine
Formule: C₁₈F₃₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18074371
CAS nummer: 23790-50-3