5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC450181-1G PC450181-5G
APOSPC450181-1GEA 261 EUR
APOSPC450181-1G APOSPC450181-5G
5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₃Cl₂F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01658509
CAS nummer: 2338-25-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II