(1,2-Dibromo-2,2-difluoroethyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450183-1G PC450183-250MG PC450183-5G
APOSPC450183-1GEA 274 EUR
APOSPC450183-1G APOSPC450183-250MG APOSPC450183-5G
(1,2-Dibromo-2,2-difluoroethyl)benzene
(1,2-Dibromo-2,2-difluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₆Br₂F₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23134586
CAS nummer: 384-63-4