1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450184-1G PC450184-5G
APOSPC450184-1GEA 408 EUR
APOSPC450184-1G APOSPC450184-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 95%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether
Formule: C₇H₃F₁₃O
Kookpunt: 105 °C
Dichtheid: 1,6292 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22123962
CAS nummer: 1184-97-0
UN: 3271
ADR: 3,III