Sodium 4-fluorophenylacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC450186-1G
PC450186-5G
APOSPC450186-1GEA
227
EUR
APOSPC450186-1G
APOSPC450186-5G
Sodium 4-fluorophenylacetate
Sodium 4-fluorophenylacetate
Formule:
C₈H₆FO₂·Na Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD28054312 CAS nummer: 178666-56-3 |