trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450187-1G PC450187-5G
APOSPC450187-1GEA 262 EUR
APOSPC450187-1G APOSPC450187-5G
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 95%
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane
Formule: C₄Cl₂F₆
Dichtheid: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23704312
CAS nummer: 3832-15-3