2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl butyrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450190-1G PC450190-5G
APOSPC450190-1GEA 99.3 EUR
APOSPC450190-1G APOSPC450190-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl butyrate
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl butyrate
Formule: C₇H₉F₅O₂
MW: 220.137 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22123979
CAS nummer: 950191-45-4
UN: 3272
ADR: 3 III