4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde oxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC450194-5G
PC450194-1G
APOSPC450194-5GEA
538
EUR
APOSPC450194-5G
APOSPC450194-1G
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde oxime
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde oxime
Formule:
C₁₃H₁₀FNO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD19442126 CAS nummer: 1192002-32-6 |