(2,2-Difluoroethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450195-1G PC450195-250MG PC450195-5G
APOSPC450195-1GEA 285 EUR
APOSPC450195-1G APOSPC450195-250MG APOSPC450195-5G
(2,2-Difluoroethoxy)benzene
(2,2-Difluoroethoxy)benzene
Formule: C₈H₈F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19442073
CAS nummer: 1309602-18-3
UN: 1993
ADR: 3,III