Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450202-1G PC450202-250MG
APOSPC450202-1GEA 1220 EUR
APOSPC450202-1G APOSPC450202-250MG
Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Formule: C₁₂H₁₂F₁₈N₃O₆P₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00307380
CAS nummer: 1065-05-0