4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450204-1G PC450204-250MG PC450204-5G
APOSPC450204-1GEA 55.5 EUR
APOSPC450204-1G APOSPC450204-250MG APOSPC450204-5G
4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Formule: C₈H₉F₂N₃O
MW: 201.173 g/mol
Smeltpunt: 128…129 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00457690
CAS nummer: 189003-02-9