2-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450206-1G PC450206-5G
APOSPC450206-1GEA 116 EUR
APOSPC450206-1G APOSPC450206-5G
2-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
2-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Formule: C₅H₂F₉I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18074329
CAS nummer: 428-68-2