Sodium 2,2-difluorobutyrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450208-1G PC450208-5G
APOSPC450208-1GEA 148 EUR
APOSPC450208-1G APOSPC450208-5G
Sodium 2,2-difluorobutyrate
Sodium 2,2-difluorobutyrate
Formule: C₄H₅F₂O₂·Na
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20486155
CAS nummer: 1346521-51-4