2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450213-250MG PC450213-5G PC450213-1G
APOSPC450213-250MGEA 117 EUR
APOSPC450213-250MG APOSPC450213-5G APOSPC450213-1G
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Formule: C₆H₁₂F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24842562
CAS nummer: 1435806-96-4