2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450216-1G PC450216-5G
APOSPC450216-1GEA 177 EUR
APOSPC450216-1G APOSPC450216-5G
2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₁₃H₈F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06490681
CAS nummer: 164593-05-9