Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450218-25G PC450218-5G
APOSPC450218-25GEA 1120 EUR
APOSPC450218-25G APOSPC450218-5G
Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Formule: C₆F₅O₃S·Na
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038122
CAS nummer: 120193-44-4