1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecyl acrylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450221-1G PC450221-5G
APOSPC450221-1GEA 163 EUR
APOSPC450221-1G APOSPC450221-5G
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecyl acrylate 95%
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecyl acrylate
Formule: C₁₃H₁₁F₁₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18074411
CAS nummer: 451456-30-7