Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) sulphite
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450225-1G PC450225-25G PC450225-5G
APOSPC450225-1GEA 65.9 EUR
APOSPC450225-1G APOSPC450225-25G APOSPC450225-5G
Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) sulphite
Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) sulphite
Formule: C₆H₆F₈O₃S
MW: 310.162 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25978122
CAS nummer: 649-76-3