1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-[2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethoxy]ethane
PC450236-1G
PC450236-25G
PC450236-5G
PC450236-100G
APOSPC450236-1GEA
0
EUR
APOSPC450236-1G
APOSPC450236-25G
APOSPC450236-5G
APOSPC450236-100G
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
Formule:
C₆H₆F₈O₂ Kookpunt: 80 °C (50 mm Hg) Dichtheid: 1,48 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 66 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD16619127 CAS nummer: 358-39-4 |