4-Iodo-1,1,1,3-tetrafluoro-2-butene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450237-1G PC450237-5G
APOSPC450237-1GEA 191 EUR
APOSPC450237-1G APOSPC450237-5G
4-Iodo-1,1,1,3-tetrafluoro-2-butene
4-Iodo-1,1,1,3-tetrafluoro-2-butene
Formule: C₄H₃F₄I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08460478
CAS nummer: 933668-33-8