Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC450238-5G PC450238-1G
APOSPC450238-5GEA 402 EUR
APOSPC450238-5G APOSPC450238-1G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Formule: C₉H₉F₁₂O₄P
Kookpunt: 140 °C (6 mm Hg)
Smeltpunt: –50 °C
Dichtheid: 1,6481 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00371442
CAS nummer: 563-10-0