1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC450241-25G PC450241-5G
APOSPC450241-25GEA 196 EUR
APOSPC450241-25G APOSPC450241-5G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether 99%
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether
Formule: C₆H₁₀F₄O
MW: 174.137 g/mol
Kookpunt: 93 °C
Dichtheid: 1.1018 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16619143
CAS nummer: 18180-34-2
UN: 3271
ADR: 3 II