Sodium 2,2-difluorohexanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450242-1G PC450242-250MG
APOSPC450242-1GEA 173 EUR
APOSPC450242-1G APOSPC450242-250MG
Sodium 2,2-difluorohexanoate
Sodium 2,2-difluorohexanoate
Formule: C₆H₉F₂O₂·Na
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23134591
CAS nummer: 1403667-43-5