2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450252-25G PC450252-5G
APOSPC450252-25GEA 1120 EUR
APOSPC450252-25G APOSPC450252-5G
2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
Formule: C₄H₄F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18074351
CAS nummer: 1300698-74-1