2-(Chlorodifluoromethyl)-4,6-bis(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450253-1G PC450253-25G PC450253-5G
APOSPC450253-1GEA 67.7 EUR
APOSPC450253-1G APOSPC450253-25G APOSPC450253-5G
2-(Chlorodifluoromethyl)-4,6-bis(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
2-(Chlorodifluoromethyl)-4,6-bis(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₆ClF₈N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27918507
CAS nummer: 328-77-8