2,4-Difluoro-1,3,5-trimethylbenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450262-1G PC450262-5G
APOSPC450262-1GEA 110 EUR
APOSPC450262-1G APOSPC450262-5G
2,4-Difluoro-1,3,5-trimethylbenzene 95%
2,4-Difluoro-1,3,5-trimethylbenzene
Formule: C₉H₁₀F₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18074339
CAS nummer: 392-61-0