1-Bromo-4-fluoro-2-(trichloromethyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450265-1G PC450265-5G
APOSPC450265-1GEA 239 EUR
APOSPC450265-1G APOSPC450265-5G
1-Bromo-4-fluoro-2-(trichloromethyl)benzene
1-Bromo-4-fluoro-2-(trichloromethyl)benzene
Formule: C₇H₃BrCl₃F
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19442033
CAS nummer: 1309602-51-4