Ethyl dichlorofluoroacetate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC450268-25G PC450268-5G PC450268-1G
APOSPC450268-25GEA 0 EUR
APOSPC450268-25G APOSPC450268-5G APOSPC450268-1G
Ethyl dichlorofluoroacetate 96%
Ethyl dichlorofluoroacetate
Formule: C₄H₅Cl₂FO₂
Kookpunt: 130…132 °C
Dichtheid: 1,307 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013664
CAS nummer: 383-61-9
UN: 3265
ADR: 8,III