Ethyl (2R)-2-fluoropropanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450269-1G PC450269-5G
APOSPC450269-1GEA 71.6 EUR
APOSPC450269-1G APOSPC450269-5G
Ethyl (2R)-2-fluoropropanoate
Ethyl (2R)-2-fluoropropanoate
Formule: C₅H₉FO₂
Kookpunt: 93…94 °C (300 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054290
CAS nummer: 72959-94-5
UN: 1993
ADR: 3,III