2,2,3,3,5,5,6,6-Octafluoro-1,4-dioxane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450276-1G PC450276-5G
APOSPC450276-1GEA 91.1 EUR
APOSPC450276-1G APOSPC450276-5G
2,2,3,3,5,5,6,6-Octafluoro-1,4-dioxane
2,2,3,3,5,5,6,6-Octafluoro-1,4-dioxane
Formule: C₄F₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27918494
CAS nummer: 32981-22-9