Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450279-100G PC450279-25G PC450279-500G
APOSPC450279-100GEA 359 EUR
APOSPC450279-100G APOSPC450279-25G APOSPC450279-500G
Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formule: C₉H₈F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16620487
CAS nummer: 115611-57-9