Isopropyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450281-100G PC450281-25G PC450281-5G
APOSPC450281-100GEA 546 EUR
APOSPC450281-100G APOSPC450281-25G APOSPC450281-5G
Isopropyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Isopropyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formule: C₅H₈F₄O
MW: 160.11 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16619130
CAS nummer: 757-11-9