Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC450285-1G PC450285-5G
APOSPC450285-1GEA 111 EUR
APOSPC450285-1G APOSPC450285-5G
Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Formule: C₆HF₉O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28054326
CAS nummer: 2248063-91-2
UN: 1760
ADR: 8,III