2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450291-1G PC450291-5G
APOSPC450291-1GEA 152 EUR
APOSPC450291-1G APOSPC450291-5G
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
Formule: C₄H₆F₂O₃
MW: 140.085 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054293
CAS nummer: 916678-13-2
UN: 1993
ADR: 3 III