Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450292-1G PC450292-5G
APOSPC450292-1GEA 307 EUR
APOSPC450292-1G APOSPC450292-5G
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Formule: C₅H₆F₄O₃
MW: 190.093 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28334287
CAS nummer: 916678-16-5
UN: 3272
ADR: 3 III