2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450293-1G PC450293-5G
APOSPC450293-1GEA 199 EUR
APOSPC450293-1G APOSPC450293-5G
2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Formule: C₅H₅F₅O₃
Kookpunt: 77…78 °C (75 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28334288
CAS nummer: 1980085-24-2
UN: 1993
ADR: 3,III