2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450294-1G PC450294-5G
APOSPC450294-1GEA 199 EUR
APOSPC450294-1G APOSPC450294-5G
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Formule: C₆H₄F₈O₃
MW: 276.081 g/mol
Kookpunt: 80…81 °C (150 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28334289
CAS nummer: 1980044-06-1
UN: 1993
ADR: 3 III