3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC45030-1G PC45030-250MG
APOSPC45030-1GEA 58.4 EUR
APOSPC45030-1G APOSPC45030-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₆F₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32177069
CAS nummer: 2375008-65-2