4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC45031-1G PC45031-250MG PC45031-5G
APOSPC45031-1GEA 58.4 EUR
APOSPC45031-1G APOSPC45031-250MG APOSPC45031-5G
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₅BrF₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15527568
CAS nummer: 453565-89-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable