7-Fluoronaphthalen-1-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC45032-100MG PC45032-250MG
APOSPC45032-100MGEA 48.3 EUR
APOSPC45032-100MG APOSPC45032-250MG
7-Fluoronaphthalen-1-ol 95%
7-Fluoronaphthalen-1-ol
Formule: C₁₀H₇FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077540
CAS nummer: 3132-92-1