4-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chlorophenyltriflate, 4-Chlorophenyl triflate
PC4504-1G PC4504-25G PC4504-5G
APOSPC4504-1GEA 22 EUR
APOSPC4504-1G APOSPC4504-25G APOSPC4504-5G
4-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₄ClF₃O₃S
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784323
CAS nummer: 29540-84-9