N-Cyclohexyl-2,2,5,5-tetrakis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-4-imine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450488-1G PC450488-250MG
APOSPC450488-1GEA 926 EUR
APOSPC450488-1G APOSPC450488-250MG
N-Cyclohexyl-2,2,5,5-tetrakis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-4-imine 95%
N-Cyclohexyl-2,2,5,5-tetrakis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-4-imine
Formule: C₁₃H₁₁F₁₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29765768
CAS nummer: 5771-96-0