2,2-Difluoroethyl chloroformate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC450490-1G PC450490-5G PC450490-25G
APOSPC450490-1GEA 127 EUR
APOSPC450490-1G APOSPC450490-5G APOSPC450490-25G
2,2-Difluoroethyl chloroformate
2,2-Difluoroethyl chloroformate
Formule: C₃H₃ClF₂O₂
Kookpunt: 72…74 °C (150 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24141311
CAS nummer: 111022-16-3
UN: 2742
ADR: 6.1+3+8,II