2,2-Difluoroethyl 1H-imidazole-1-carboxylate, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450492-1G PC450492-5G
APOSPC450492-1GEA 110 EUR
APOSPC450492-1G APOSPC450492-5G
2,2-Difluoroethyl 1H-imidazole-1-carboxylate, Technical Grade
2,2-Difluoroethyl 1H-imidazole-1-carboxylate
Formule: C₆H₆F₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28334494
CAS nummer: 1980034-77-2