(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450509-1G PC450509-5G
APOSPC450509-1GEA 249 EUR
APOSPC450509-1G APOSPC450509-5G
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
Formule: C₁₀H₂₁F₃O₂Si
MW: 258.353 g/mol
Kookpunt: 66…67 °C (8 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30730296
CAS nummer: 1254592-76-1