(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450510-1G PC450510-5G
APOSPC450510-1GEA 239 EUR
APOSPC450510-1G APOSPC450510-5G
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Formule: C₁₀H₂₁ClF₂O₂Si
Kookpunt: 78…79 °C (6 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30730297
CAS nummer: 1922958-25-5